2-Fluorophenylsulphur pentafluoride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC49115-250MGEA 40.8 EUR InStock
APOSPC49115-250MG APOSPC49115-1G
2-Fluorophenylsulphur pentafluoride 97%
2-Fluorophenylsulphur pentafluoride
Formule: C₆H₄F₆S
Point d'ébullition: 153…155 °C/637mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18909664
Numéro CAS: 864230-02-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité