4-Bromo-2-(trifluoromethyl)quinoline 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49117-1G PC49117-250MG PC49117-5G
APOSPC49117-1GEA 75.4 EUR InStock
APOSPC49117-1G APOSPC49117-250MG APOSPC49117-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)quinoline 96%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₅BrF₃N
MW: 276,0526 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00277488
Numéro CAS: 18706-25-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité