Trifluoroacétate de méthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC49140-1KGEA 0 EUR InStock
APOSPC49140-1KG
Trifluoroacétate de méthyle 97%
Trifluoroacétate de méthyle
Useful intermediate for trifluoroacetylation of amines. Can also be used for the N-acylation of amino acids (with1,1,3,3-tetramethylguanidine): Synthesis, 399 (1976)
Formule: C₃H₃F₃O₂
MW: 128,05 g/mol
Point d'ébullition: 43…44 °C
Point de fusion: –78 °C
Densité: 1,283 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000417
Numéro CAS: 431-47-0
EINECS: 207-074-5
ONU: 2924
ADR: 3+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité