3-(Difluoromethyl)aniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49148-1G PC49148-250MG PC49148-5G
APOSPC49148-1GEA 533 EUR InStock
APOSPC49148-1G APOSPC49148-250MG APOSPC49148-5G
3-(Difluoromethyl)aniline 95%
3-(Difluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₇F₂N
MW: 143,137 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18384830
Numéro CAS: 368-99-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité