1,4-Dibromo-3,5-difluorobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,5-Dibromo-1,3-difluorobenzene
PC49154-1G PC49154-5G PC49154-25G
APOSPC49154-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC49154-1G APOSPC49154-5G APOSPC49154-25G
1,4-Dibromo-3,5-difluorobenzene
1,4-Dibromo-3,5-difluorobenzene
Formule: C₆H₂Br₂F₂
MW: 271,8849 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07783665
Numéro CAS: 128259-71-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité