3-Bromo-5-fluoro-2-méthoxypyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49160-25G
APOSPC49160-25GEA 81.2 EUR InStock
APOSPC49160-25G
3-Bromo-5-fluoro-2-méthoxypyridine 98%
3-Bromo-5-fluoro-2-méthoxypyridine
Formule: C₆H₅BrFNO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04972397
Numéro CAS: 884494-81-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité