Potassium trifluoro(prop-1-en-2-yl)borate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Potassium Isopropenyltrifluoroborate
PC49166-5G PC49166-25G PC49166-100G
APOSPC49166-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC49166-5G APOSPC49166-25G APOSPC49166-100G
Potassium trifluoro(prop-1-en-2-yl)borate 95%
Potassium trifluoro(prop-1-en-2-yl)borate
Formule: C3H5BF3K
MW: 147,9763 g/mol
Point de fusion: 274…280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052654
Numéro CAS: 395083-14-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité