4-Fluoro-3-nitrophenol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC49179-1G PC49179-25G PC49179-5G
InStock
APOSPC49179-1G APOSPC49179-25G APOSPC49179-5G
4-Fluoro-3-nitrophenol 97%
4-Fluoro-3-nitrophenol
Formule: C₆H₄FNO₃
MW: 157,0993 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04038714
Numéro CAS: 2105-96-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité