4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49210-10G PC49210-5G
APOSPC49210-10GEA 0 EUR InStock
APOSPC49210-10G APOSPC49210-5G
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅H₃F₃N₂O
MW: 164,09 g/mol
Point de fusion: 169…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192530
Numéro CAS: 1546-78-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité