2,3-Dichloro-5-fluoropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49213-10G PC49213-25G PC49213-5G
APOSPC49213-10GEA 179 EUR InStock
APOSPC49213-10G APOSPC49213-25G APOSPC49213-5G
2,3-Dichloro-5-fluoropyridine 98%
2,3-Dichloro-5-fluoropyridine
Formule: C₅H₂Cl₂FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669666
Numéro CAS: 185985-40-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité