4-Bromo-2,3-difluoroaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49248-1G PC49248-25G PC49248-5G
APOSPC49248-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC49248-1G APOSPC49248-25G APOSPC49248-5G
4-Bromo-2,3-difluoroaniline 97%
4-Bromo-2,3-difluoroaniline
Formule: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,0035 g/mol
Point de fusion: 60…62 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09030643
Numéro CAS: 112279-72-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité