(2R,3S,4R,5R)-5-((Benzoyloxy)methyl)-3-fluorotetrahydrofuran-2,4-diyl dibenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3,5-Tri-O-benzoyl-2-deoxy-2-fluoro-α-D-arabinofuranose, 2-Deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-O-benzoyl-α-D-arabinofuranose
PC49254-25G
APOSPC49254-25GEA 84.1 EUR InStock
APOSPC49254-25G
(2R,3S,4R,5R)-5-((Benzoyloxy)methyl)-3-fluorotetrahydrofuran-2,4-diyl dibenzoate 98%
(2R,3S,4R,5R)-5-((Benzoyloxy)methyl)-3-fluorotetrahydrofuran-2,4-diyl dibenzoate
Formule: C₂₆H₂₁FO₇
MW: 464,44 g/mol
Point de fusion: 76…78 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00083339
Numéro CAS: 97614-43-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité