3-Amino-2-fluorobenzylalkohol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Amino-2-fluorophenyl)methanol
PC49265-1G PC49265-250MG
APOSPC49265-1GEA 228 EUR InStock
APOSPC49265-1G APOSPC49265-250MG
3-Amino-2-fluorobenzylalkohol 97%
3-Amino-2-fluorobenzylalkohol
Formule: C₇H₈FNO
MW: 141,1429 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11846488
Numéro CAS: 1051899-73-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité