Methyl-2-fluoro-3-nitrobenzoate 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-fluoro-3-nitrobenzoate
PC49297-1G PC49297-25G PC49297-5G
APOSPC49297-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC49297-1G APOSPC49297-25G APOSPC49297-5G
Methyl-2-fluoro-3-nitrobenzoate 99%
Methyl-2-fluoro-3-nitrobenzoate
Formule: C₈H₆FNO₄
MW: 199,1400 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10566813
Numéro CAS: 946126-94-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité