Pentafluoroiodobenzène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4930-100G PC4930-5G
APOSPC4930-100GEA 377 EUR InStock
APOSPC4930-100G APOSPC4930-5G
Pentafluoroiodobenzène 99%
Pentafluoroiodobenzène
Formule: C₆F₅I
Point d'ébullition: 166 °C
Densité: 2.204 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001032
Numéro CAS: 827-15-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité