3-Bromo-5-fluoroaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49300-1G PC49300-25G PC49300-5G
APOSPC49300-1GEA 40.6 EUR InStock
APOSPC49300-1G APOSPC49300-25G APOSPC49300-5G
3-Bromo-5-fluoroaniline 97%
3-Bromo-5-fluoroaniline
Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779529
Numéro CAS: 134168-97-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité