3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC49339-10G PC49339-5G PC49339-1G
APOSPC49339-10GEA 462 EUR InStock
APOSPC49339-10G APOSPC49339-5G APOSPC49339-1G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃O
MW: 269,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025414
Numéro CAS: 916421-00-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité