3-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49375-1G PC49375-5G PC49375-10G
APOSPC49375-1GEA 34.8 EUR InStock
APOSPC49375-1G APOSPC49375-5G APOSPC49375-10G
3-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
3-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
Formule: C7H4FIO
MW: 250,0100 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782055
Numéro CAS: 1003709-57-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité