4-Fluoro-m-anisaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde, 4-Fluoro-3-anisaldehyde
PC4939-25G PC4939-5G PC4939-100G
APOSPC4939-25GEA 89.9 EUR InStock
APOSPC4939-25G APOSPC4939-5G APOSPC4939-100G
4-Fluoro-m-anisaldéhyde 98%
4-Fluoro-m-anisaldéhyde
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Point de fusion: 58…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143320
Numéro CAS: 128495-46-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité