3-(Trifluoromethyl)piperidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (±)-3-(Trifluoromethyl)piperidine
PC49500-25G PC49500-5G
APOSPC49500-25GEA 611 EUR InStock
APOSPC49500-25G APOSPC49500-5G
3-(Trifluoromethyl)piperidine 98%
3-(Trifluoromethyl)piperidine
Formule: C₆H₁₀F₃N
MW: 153,15 g/mol
Point d'ébullition: 74…75 °C/33mmHg
Densité: 1.154 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 28 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02183561
Numéro CAS: 768-31-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité