4-(Trifluorométhyl)pipéridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49502-5G PC49502-1G PC49502-25G
APOSPC49502-5GEA 181 EUR InStock
APOSPC49502-5G APOSPC49502-1G APOSPC49502-25G
4-(Trifluorométhyl)pipéridine 97%
4-(Trifluorométhyl)pipéridine
Formule: C₆H₁₀F₃N
Point d'ébullition: 135 °C
Densité: 1.18 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102068
Numéro CAS: 657-36-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité