3-Chloro-2-ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49536-1G PC49536-500MG
APOSPC49536-1GEA 444 EUR InStock
APOSPC49536-1G APOSPC49536-500MG
3-Chloro-2-ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-ethynyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₈H₃ClF₃N
Point d'ébullition: 24 °C/0.1mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11840989
Numéro CAS: 1135283-18-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité