4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)pyrazole
PC49544-1G PC49544-250MG PC49544-5G
APOSPC49544-1GEA 59.6 EUR InStock
APOSPC49544-1G APOSPC49544-250MG APOSPC49544-5G
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole 99%
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₄H₃F₃N₂
MW: 136,077 g/mol
Point de fusion: 73…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226572
Numéro CAS: 52222-73-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité