Isopropyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC4956-25GEA 61.1 EUR InStock
APOSPC4956-25G APOSPC4956-5G
Isopropyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate 97%
Isopropyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate
Formule: C₇H₉F₃O₃
MW: 198,14 g/mol
Point d'ébullition: 42 °C/28mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040990
Numéro CAS: 175230-50-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité