1-Chloro-2,6-difluorobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-1,3-difluorobenzene
PC4958-5G PC4958-1G PC4958-25G
APOSPC4958-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC4958-5G APOSPC4958-1G APOSPC4958-25G
1-Chloro-2,6-difluorobenzène 98%
1-Chloro-2,6-difluorobenzène
Formule: C₆H₃ClF₂
MW: 148,5378 g/mol
Point d'ébullition: 131 °C
Densité: 1.37 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142604
Numéro CAS: 38361-37-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité