Trifluorure de lanthane, anhydre 99,9%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Lanthanum trifluoride
PC4960-100G PC4960-500G
APOSPC4960-100GEA 147 EUR InStock
APOSPC4960-100G APOSPC4960-500G
Trifluorure de lanthane, anhydre 99,9%
Trifluorure de lanthane
Formule: F₃La
MW: 195,9 g/mol
Point d'ébullition: 2230 °C
Point de fusion: 1493 °C
Densité: 5.936 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011073
Numéro CAS: 13709-38-1
EINECS: 237-252-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité