3-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49617-1G PC49617-25G PC49617-5G
APOSPC49617-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC49617-1G APOSPC49617-25G APOSPC49617-5G
3-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid 96%
3-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 237,0000 g/mol
Point de fusion: 140…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261248
Numéro CAS: 28314-81-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité