Acide (2-chloro-3-(trifluorométhyl)phényl)acétique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49646-1G PC49646-5G
APOSPC49646-1GEA 56.7 EUR InStock
APOSPC49646-1G APOSPC49646-5G
Acide (2-chloro-3-(trifluorométhyl)phényl)acétique 97%
Acide (2-chloro-3-(trifluorométhyl)phényl)acétique
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238,59 g/mol
Point de fusion: 131…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115992
Numéro CAS: 22902-84-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité