2,2-Difluorocyclopropanemethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49666-1G PC49666-5G PC49666-250MG
APOSPC49666-1GEA 302 EUR InStock
APOSPC49666-1G APOSPC49666-5G APOSPC49666-250MG
2,2-Difluorocyclopropanemethanol
2,2-Difluorocyclopropanemethanol
Formule: C₄H₆F₂O
MW: 108,09 g/mol
Point d'ébullition: 134…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797748
Numéro CAS: 509072-57-5
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité