Tetrabutylammonium bifluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Tetrabutylammonium Hydrogen Difluoride
PC49669-100G PC49669-250G PC49669-25G
APOSPC49669-100GEA 387 EUR InStock
APOSPC49669-100G APOSPC49669-250G APOSPC49669-25G
Tetrabutylammonium bifluoride
Tetrabutylammonium bifluoride
Formule: C₁₆H₃₇F₂N
MW: 281,48 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077877
Numéro CAS: 23868-34-0
ONU: 2924
ADR: 3+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité