Methyl-2-fluoroacrylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4967-25G PC4967-5G
APOSPC4967-25GEA 147 EUR InStock
APOSPC4967-25G APOSPC4967-5G
Methyl-2-fluoroacrylate 97%
Methyl-2-fluoroacrylate
Formule: C₄H₅FO₂
MW: 104,08 g/mol
Point d'ébullition: 95 °C/760mmHg
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1.114 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 11 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04039286
Numéro CAS: 2343-89-7
ONU: 3286
ADR: 3+6.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité