2,4,5-Trifluorobenzonitrile 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSPC49703-100GEA 156 EUR InStock
APOSPC49703-100G APOSPC49703-5G APOSPC49703-25G
2,4,5-Trifluorobenzonitrile 96%
2,4,5-Trifluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂F₃N
MW: 157,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013289
Numéro CAS: 98349-22-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité