2-Amino-5-fluorobenzonitrile 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4978-25G PC4978-5G PC4978-100G
APOSPC4978-25GEA 69.6 EUR InStock
APOSPC4978-25G APOSPC4978-5G APOSPC4978-100G
2-Amino-5-fluorobenzonitrile 99%
2-Amino-5-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₅FN₂
MW: 136,13 g/mol
Point d'ébullition: 138 °C/15mmHg
Point de fusion: 92…96 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02683869
Numéro CAS: 61272-77-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité