4-Fluoro-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluoro-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)benzeneboronic acid, 4-Fluoro-3-(pyrrolidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
PC4989-1G PC4989-5G
APOSPC4989-1GEA 181 EUR InStock
APOSPC4989-1G APOSPC4989-5G
4-Fluoro-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₃BFNO₃
MW: 237,04 g/mol
Point de fusion: 152…154 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08235050
Numéro CAS: 874219-31-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité