Fluorure de lithium 99.99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4990R-250G PC4990R-50G PC4990R-100G
APOSPC4990R-250GEA 579 EUR InStock
APOSPC4990R-250G APOSPC4990R-50G APOSPC4990R-100G
Fluorure de lithium 99.99%
Fluorure de lithium
Formule: FLi
Point d'ébullition: 1680 °C
Point de fusion: 845 °C
Densité: 2.635 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011090
Numéro CAS: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité