Hexafluorophosphate de lithium 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC5000-100GEA 147 EUR InStock
APOSPC5000-100G
Hexafluorophosphate de lithium 95%
Hexafluorophosphate de lithium
Formule: F₆LiP
MW: 151,91 g/mol
Point de fusion: 200 °C (déc.)
Densité: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011096
Numéro CAS: 21324-40-3
EINECS: 244-334-7
ONU: 2928
ADR: 6.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité