p-Tolyl trifluoromethanesulphonate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Methylphenyl Trifluoromethanesulphonate, Trifluoromethanesulphonic acid p-Tolyl Ester, p-Tolyl Triflate
PC500030-5G PC500030-25G
APOSPC500030-5GEA 80 EUR InStock
APOSPC500030-5G APOSPC500030-25G
p-Tolyl trifluoromethanesulphonate 97%
p-Tolyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₇F₃O₃S
MW: 240,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192507
Numéro CAS: 29540-83-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité