1-Bromo-3-(difluoromethyl)benzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3-(difluoromethyl)benzene, 3-Bromobenzal fluoride
PC50007-100G PC50007-25G PC50007-5G
APOSPC50007-100GEA 451 EUR InStock
APOSPC50007-100G APOSPC50007-25G APOSPC50007-5G
1-Bromo-3-(difluoromethyl)benzene 98%
1-Bromo-3-(difluoromethyl)benzene
Formule: C₇H₅BrF₂
MW: 207,015 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368984
Numéro CAS: 29848-59-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité