(2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC50012-1G PC50012-250MG
APOSPC50012-1GEA 132 EUR InStock
APOSPC50012-1G APOSPC50012-250MG
(2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
(2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₈H₆ClF₃O₂S
Point de fusion: 37…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972907
Numéro CAS: 85952-32-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité