(3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzylsulphonyl chloride
PC50013-1G PC50013-250MG PC50013-500MG PC50013-5G
APOSPC50013-1GEA 48 EUR InStock
APOSPC50013-1G APOSPC50013-250MG APOSPC50013-500MG APOSPC50013-5G
(3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
(3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₈H₆ClF₃O₂S
Point de fusion: 59…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631926
Numéro CAS: 127162-96-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité