2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC500182-1G PC500182-5G
APOSPC500182-1GEA 136 EUR InStock
APOSPC500182-1G APOSPC500182-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₈F₃N
MW: 199,17 g/mol
Point de fusion: 51…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832278
Numéro CAS: 1000515-00-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité