4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC500184-10G
APOSPC500184-10GEA 0 EUR InStock
APOSPC500184-10G
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
Formule: C₇H₇BrFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21603958
Numéro CAS: 330794-03-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité