2-(5-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC500188-10G PC500188-5G
APOSPC500188-10GEA 101 EUR InStock
APOSPC500188-10G APOSPC500188-5G
2-(5-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
2-(5-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
MW: 214,037 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09804785
Numéro CAS: 305800-60-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité