3'-Chloro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC50034-1G PC50034-5G PC50034-10G
APOSPC50034-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC50034-1G APOSPC50034-5G APOSPC50034-10G
3'-Chloro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
3'-Chloro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660315
Numéro CAS: 886503-42-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité