6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
PC50039-100MG PC50039-1G PC50039-250MG
APOSPC50039-100MGEA 139 EUR InStock
APOSPC50039-100MG APOSPC50039-1G APOSPC50039-250MG
6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 98%
6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11848376
Numéro CAS: 1110782-41-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité