3-Fluoro-5-iodobenzotrifluorure
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Fluoro-3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene
PC500391-100MG PC500391-1G PC500391-250MG
APOSPC500391-100MGEA 178 EUR InStock
APOSPC500391-100MG APOSPC500391-1G APOSPC500391-250MG
3-Fluoro-5-iodobenzotrifluorure
3-Fluoro-5-iodobenzotrifluorure
Formule: C₇H₃F₄I
MW: 290 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800718
Numéro CAS: 1027513-14-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité