Potassium cyclopropyltrifluoroborate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC50056-5GEA 132 EUR InStock
APOSPC50056-5G APOSPC50056-100G APOSPC50056-25G
Potassium cyclopropyltrifluoroborate 96%
Potassium cyclopropyltrifluoroborate
Formule: C₃H₅BF₃K
MW: 147,98 g/mol
Point de fusion: 348…350 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09265031
Numéro CAS: 1065010-87-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité