Potassium methyltrifluoroborate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC50060-10G PC50060-5G
APOSPC50060-10GEA 104 EUR InStock
APOSPC50060-10G APOSPC50060-5G
Potassium methyltrifluoroborate 97%
Potassium methyltrifluoroborate
Formule: CH₃BF₃K
Point de fusion: 168…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276757
Numéro CAS: 13862-28-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité