Potassium (methoxymethyl)trifluoroborate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Potassium trifluoro(methoxymethyl)borate
PC50073-1G PC50073-5G
APOSPC50073-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSPC50073-1G APOSPC50073-5G
Potassium (methoxymethyl)trifluoroborate
Potassium (methoxymethyl)trifluoroborate
Formule: C₂H₅BF₃KO
MW: 151,96 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10566517
Numéro CAS: 910251-11-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité