Hexafluorophosphate de 1-hexyl-3-méthylimidazolium 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC50085-100GEA 158 EUR InStock
APOSPC50085-100G
Hexafluorophosphate de 1-hexyl-3-méthylimidazolium 95+%
Hexafluorophosphate de 1-hexyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₁₀H₁₉F₆N₂P
MW: 312,24 g/mol
Densité: 1,419 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093296
Numéro CAS: 304680-35-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité